missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1.75mm

Product Code. 11376009
Click to view available options
Quantity:
100 Pieces
25 Pieces
5 Pieces
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11376009

Brand: Thermo Scientific™ 042064.KM

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Sapphire Sphere
Diameter (Metric) 1.75 mm
Grade Grade 25
Quantity 25 Pieces
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt