missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Grant Plastic Bath Tank

Withstands temperatures up to 99°C.

Marca:  Grant Instruments™ P18

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11496437

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Withstands temperatures up to 99°C.

  • Can be combined for use with any Grant digital thermostat or heated circulating bath
  • Plastic construction
  • 85/140mm min/max liquid depth
Specifica

Specifica

18 L
600 x 350 x 380 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato