missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hammond™ Drierite™ Desiccant Bags, Cole-Parmer™
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Quantity:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 750
Beschreibung
Nonwoven crepe bags filled with Drierite (anyhydrous calcium sulfate) completely dry the air within a package or container during shipment or storage.
- Sturdy and held together by heat seals
- Perform well in elevated temperatures
- Will not release absorbed moisture at less than 350°F
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Calcium Sulfate |
| Quantity | 1 oz. |
| Suitability | These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BAG DRIERITE
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- MIXTURE LIST-Contains : calcium sulphate, cobalt chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur