missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva High Purity dNTPs

Product Code. p-3667702 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Product Type:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
Unit Size:
250mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11505115

Brand: Cytiva 27185004

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Used for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling. Cytiva High Purity dNTPs are tested functionally in long PCR* to be PCR-quantified for high-quality sequencing.

  • High purity: >98% triphosphate, as confirmed by chromatographic analysis and 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy
  • Supplied as solids and also available in solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Format Solid
Product Type dATP
Content And Storage -20°C
Purity ≥98% triphosphate
Quantity 250 mg
For Use With (Application) Amplification, Dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.