missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μL)

Artikelnummer. p-4521817 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Quantity:
10,000 units
5 x 5,000 units
5000 U
Packungsgröße:
10000 units
5000 units
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10272870

Marke: Thermo Scientific™ ER0501

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The HindIII restriction enzyme recognizes A^AGCTT sites and cuts best at 37°C in R buffer.

Conventional restriction endonucleases are a large collection of high quality restriction enzymes, optimized to work in one of the buffers of the Five Buffer System. In addition, the universal Tango buffer is provided for convenience in double digestions. All of the enzymes exhibit 100% activity in the recommended buffer and reaction conditions. To ensure consistent performance, Thermo Scientific restriction enzyme reaction buffers contain premixed BSA, which enhances the stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA preparations.

Highlights

  • Superior quality – stringent quality control and industry leading manufacturing process
  • Convenient color-coded Five Buffer System
  • Includes universal Tango buffer for double-digestions
  • BSA premixed in reaction buffers
  • Wide selection of restriction endonuclease specificities

Applications

  • Molecular cloning
  • Restriction site mapping
  • Genotyping
  • Southern Blot
  • Restriction fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Concentration 10 U/μL
Quantity 5000 U
Product Type HindIII

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt