missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, USP Specifications, Cytiva

Code produit. 16072052
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
5 L
20 L
100 L
200 L
500 L
1000 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
100 L
1000 L
20 L
200 L
5 L
500 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16072052

missing translation for 'mfr': HyClone products Cytiva CH30154.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Supports cell culture growth and biomanufacturing processes

  • Undergoes extensive purification to meet or exceed the stringent specifications of United States Pharmacopeia (USP)
  • Water for injection (WFI) is produced in ISO 9001 certified facilities to ensure a high quality product
  • Actual test results on a CoA are not taken from system samples, but must be from actual packaged samples of the given lot
  • Intended for further manufacturing or research use
  • Not for diagnostic or therapeutic use
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Packaging Bottle
Filtered Through 0.1 μm Sterile Filter
Quantity 5 L
Physical Form Liquid
Product Line HyClone
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis