missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)
Click to view available options
Quantity:
1 L
1 L (QC Samples)
Processing:
Irradiated
Non-irradiated
Unit Size:
1 L
Beskrivning
Cytiva's porcine serum is sourced from New Zealand, filtered in the U.S. through multiple 200 nm pore size-rated filters and is gamma irradiated at 25 to 40 kGy after filtration.
Specifikationer
Specifikationer
| Country of Origin | New Zealand |
| Product Type | Porcine Serum |
| Quantity | 1 L |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 200 nm |
| Processing | Irradiated |
| Endotoxin Concentration | ≤ 100 EU/mL |
| Heat Inactivated | No |
| Hemoglobin Concentration | ≤ 50 mg/dL |
| Product Line | HyClone |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering