Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inconel Cover for Crucible
Product Code. 15421427
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
45 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Description:
For 35886 crucible
For 35911 crucible
For 35932 crucible
For 35953 crucible
For 35974 crucible
For 36012 crucible
For 36016 crucible
For 36052 crucible
For 36056 crucible
For 36072 crucible
For 36090 crucible
For 36102 crucible
Unit Size:
Each
Product Code. 15421427
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036066.KT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description For 35932 crucible
Material Inconel
Capacity (Metric) 15 mL
Product Type Inconel Crucible Cover
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt