missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Interface cable RS-232 2.4m
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | Software control to pump |
| Length (Metric) | 2.4 m |
| Includes | RS232 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering