Learn More
Iron Wire Triangle
Support a crucible being heated by a Bunsen burner or other heat source with the Iron Wire Triangle. This pipeclay triangle is made of wires strung in an equilateral triangle on which are strung hollow ceramic, normally fire clay, tubes. The triangle is usually supported on a tripod or iron ring.
Marca: Euro Lab Supplies A0348/02P
Descrizione
- Iron wire supported with pipeclay tubes
- Length of 3 sides: 50mm
- Stand base for crucible
Specifica
Length of each of 3 Sides: 50 mm | |
50 mm/Side | |
0.2 kg | |
Wire |
Bunsen burner and crucible | |
10 Pk. | |
Iron |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.