missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jenway™ Conductivity Standards

Product Code. 11400509
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Conductivity:
12.88 mS
84 μS
Unit Size:
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11400509

Brand: Jenway 1615680

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Determines a sample's electrical conductivity with Bibby Scientific™ Jenway™ Conductivity Standards provide stable and reliable calibrations.

  • For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
  • Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
  • Available in quantities of 500mL

  • For use with Jenway™ Conductivity and TDS meters.
  • Choose 12.88m/S or 84μ/S standards depending on your specific needs
  • Available in quantities of 500mL

Chemische Identifikatoren

Quantity 500 mL

Spezifikation

Conductivity 84 μS
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt