missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair

Antimicrobial laboratory high chair is an ergonomically designed seat with a back.

Marke:  Techsit™ TS8311S

Encompass_Preferred

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16523924

  • 508.04 € / Each
Estimated Shipment: 27-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spezifikation

Spezifikation

Laboratory Seat
Yes
Ergonomic
Steel
150 kg
Vinyl
16 kg
490 mm
Yes
Yes
No
Sapphire Blue
Not Autoclavable
Vinyl
Gas Lift
High Bench Height
5 Year
Glide
No
No
Yes
Vinyl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt