missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ LDPE Dropper Bottles
Use these transparent Vitlab™ LDPE Dropper Bottles – to store, save and dispense, using the extra long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Brand: Vitlab™ 94987
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
- Narrow-mouth bottles
- Made of LDPE
- Transparent
- With dropper insert
- Screw cap made from LDPE
- Extra long, fine dropping tip
Spezifikation
250 mL | |
LDPE | |
12Pack | |
183 mm | |
58 mm |
Transparent | |
12Pack | |
Narrow | |
Dropping Bottle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur