missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Limonin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
Beskrivning
Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Limonin |
| CAS | 1180-71-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H30O8 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone |
| Solubility Information | DMSO : 41.67 mg/mL (88.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1[C@@H]2[C@@]3(O2)[C@](CC[C@@]([C@@]4([C@@](CC(OC4)=O)([H])OC5(C)C)[C@@]5([H])CC6=O)([H])[C@]36C)(C)[C@H](C7=COC=C7)O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 470.51 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering