missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration

Product Code. 17842998
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +210°C
-10°C to +260°C
-10°C to +300°C
-10°C to +330°C
-10°C to +360°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
Subdivision:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
2°C
Immersion Type:
Partial Immersion
Total Immersion
Length (Metric):
15.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
missing translation for 'unitSize'
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17842998

missing translation for 'mfr': Brannan™ 44/819/0 + 49/101/0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.

  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK

Especificaciones

Calibration Points 0°C, 50°C, 90°C
Certifications/Compliance UK Traceable to National Standards ISO 9001
Immersion Type Total Immersion
Length (Metric) 30.5 cm
Material Glass
Thermometer Fill Brown Spirit
Max. Temperature (English) 680°F
Max. Temperature (Metric) +360°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (English) 14°F to 680°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +360°C
Accuracy ± 2.0°C at 90°C
Subdivision 2°C
Width (Metric) 1.2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado