missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium rod, 7.9mm (0.31in) dia x 25mm (1in) length, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 15486535
Click to view available options
Quantity:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7439-95-4
Molecular Formula Mg
Molecular Weight (g/mol) 24.30
MDL Number MFCD00085308
InChI Key JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC Name magnesium
SMILES [Mg]

Especificaciones

Quantity 5 Pc.
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Weight ≈2.1g/piece
Form Rod
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Magnesium rod, 7.9mm (0.31 in.) dia. x 25mm (1 in.) length

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado