missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes

Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.

Marque:  Thermo Scientific™ 365N2721

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13436886

  • 381.91 € / Each

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.

  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification

    Spécification

    10 mL FN GT LC, 19 G, 57 mm
    57 mm
    Ea.
    57 mm
    TriPlus RSH Autosampler
    19 G
    GC Autosampler Syringe
    10 mL
    LC
    Yes
    Suggestions de produits

    Suggestions de produits

    Vidéos
    FDS
    Documents

    Documents

    Product Certifications
    Promotions

    Promotions

    Correction du contenu d'un produit

    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

    Nom du produit

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.