missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manganese powder, -325 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11363398
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7439-96-5
Molecular Formula Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
MDL Number MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]

Spécification

Density 7.3g/cm3 at 20°C
Assay Percent Range 99.95%, metal basis
Quantity 25 g
Mesh Size -325 Mesh
Form Powder
Chemical Name or Material Manganese

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis