missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ MetroMax Q Stem Caster Mobile Security Unit
Mobile security unit provides movable protection to valuable materials and sensitive items, keeping them safe from loss or pilferage as they are moved around your location.
Marke: Metro™ MQSEC56VE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Heavy gauge open wire construction keep contents visible for easy inventory check
- Built-in Microban™ antimicrobial product protection to keep the product cleaner between cleanings
- Double door with ergonomic -+-turn handle
- Each door opens 270° and can be secured to the side panels
- Posts have leveling feet to compensate for uneven surfaces
Spezifikation
Mobile Security Unit | |
1645 x 707 x 1723 mm | |
2 5PCX, 2 5PCBX Casters | |
Epoxy-coated Steel | |
81 kg | |
707 mm |
Taupe | |
1723 mm | |
1645 mm | |
2 | |
5 in. (127 mm) diameter casters with polyurethane tread and corrosion resistant polymer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur