missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Micro-Cassette, Coarse Mesh
Easily process your smallest specimens with the Epredia™ Micro-Cassette, constructed entirely of stainless steel.
Brand: Epredia™ 33124
This item is not returnable.
View return policy
Description
Highlights:- Positive clip-on cover for micro specimen
- Available with fine or coarse mesh
Dimensions:
- 0.79 × 0.197″ (20 × 5mm)
Specifications
Fine Mesh | |
5 mm | |
0.79 in. |
0.197 in. | |
Stainless Steel | |
20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur