missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 High Risk Nitrile Exam Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Descrizione
- Two layers of reliable barrier protection
- For protection against hazardous substances and high-risk patient handling
- Designed with non-stick and non-foaming properties
- Reduced interference and increased productivity
- Advanced barrier protection for demanding tasks
- AQL 0.65
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | White |
Disposable | Single-use |
Material | Nitrile |
Product Type | Nitrile Examination Glove |
Size | 10 |
EN 421 | Yes |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | JKPT |
EN ISO 374 - 5 | Bacteria, Fungi WITH Virus Protection |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto