missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Moisture Analyzer DAB 200-2
Click to view available options
:
200 g
Description
- Version with lower resolution, whereby the switch-off criterion is reached faster, which saves time. Ideal for quick tests and spot checks
- Backlit Graphic display, digit height 14 mm
- Drying process active
- Active heating profile
- Active switch-off criteria
- Previous drying time
- Current temperature
- Current moisture content in %
- 400 W halogen-quartz glass heater
- Observation window above the sample, useful during initial setting
- Internal memory for automatic sequence of 15 complete drying processes and 5 drying processes carried out
- The last value measured remains on the display until it is replaced by a new measurement
- 50 sample plates included
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Readout 0.01 g |
| Capacity | 200 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur