missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Freund's Adjuvant, Complete

Código de producto. 11483966 Tienda MP Biomedicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mL
missing translation for 'unitSize'
50mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11483966

missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 08642851

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Enhances the antibody response of animals injected with antigen. Made by a modification of Freund's technique

This product is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7.5 mL Arlacel A and 42.5 mL paraffin oil. An adjuvant is a material that when administered enhances the antibody response of animals injected with antigen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Content And Storage 2°C to 8°C
For Use With (Application) Used to enhance the antibody response of animals injected with antigen
Formulation Paraffin oil 85%, Arlacel A 15%, heat-killed Mycobacterium tuberculosis 0.05%
Quantity 50 mL
Product Type Freund's Complete Adjuvant
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado