missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrobromide Attachment Factors: 30,000-70,000 MW
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Sterility:
Sterile
Unit Size:
5mg
Beschreibung
Available nonsterile or gamma-irradiated.
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | -20°C |
| Product Type | Poly-L-Lysine |
| Sterility | Sterile |
| Quantity | 5 mg |
| Source | Synthetic |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur