missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories

Product Code. p-4528677 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
SMART 2 Standard, New RFID Tag
SMART+ Long Standard
SMART+ Small Metal Tip
SMART+ Small Plastic Tip
SMART+ Standard
Volume (Metric):
0.5 to 50 μL
5 to 2500 μL
Quantity:
1 Ea.
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15387400

Marque: Thermo Scientific™ N15137

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with reagent dispenser accessories.

Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories.

  • Designed for use with Multidrop Combi SMART+ dispensers
  • Equipped with radio frequency identification (RFID) tags to store lifetime dispensing data and display remaining usage time
  • Available in standard and small tube versions
  • Distinguished from normal cassettes by antenna tags
  • Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
  • Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Product Type Tube Dispensing Cassette
Autoclavable Autoclavable (50 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Description SMART 2 Standard, New RFID Tag
Material Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Volume (Metric) 5 to 2500 μL
For Use With (Equipment) Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
Quantity 1 Ea.
Volume (Metric) Dead <7 mL
Diameter (Metric) Tubing: 1.3 mm; Tip: 0.5 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis