missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Membrane and Prefilter Disks
GREENER_CHOICE

Carry out particulate and microbial analysis with these filter membranes. Available in various forms for water quality work, cold sterilization or sample clean up.

Brand:  Thermo Scientific™ DS0210-4020

119.70 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21651" to get your promotional price.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10254161

  • 171.00 € / Pack of 100
In Stock
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Rely on Thermo Scientific™ Nalgene™ Membrane and Prefilter Disks to meet a wide range of laboratory filtration needs. Used in conjunction with either single use or reusable hardware and filter holders, filter disks offer you flexibility and choice to fit many applications. Sterile filter disks are available in materials ranging from nylon, cellulose nitrate, cellulose acetate and glass fiber membranes.

  • Sterile membrane disks are optimized for microbial QA/QC testing and feature the highest recovery rates
  • White and black membranes for easy visibility of colonies
  • Gridded membranes are printed with non-toxic ink for easy enumeration of colonies

Certifications

Meets EPA and APHA standards for water quality work

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Autoclavable
Membrane Filter
Cellulose Acetate
Non-sterile
100
47 mm
White
Cellulose Acetate
0.2 μm
100
Membrane Filter
47 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis