missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Natural Rubber Pipet Filler
Manufactured from 100% natural rubber. BRAND™ Natural Rubber Pipet Filler eliminates mouth pipetting and handling of hazardous material. Available in universal, standard, or flip model, with 2 or 3-valve options.
Marca: BRAND™ 25300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Manufactured from 100% natural rubber.
- Eliminates mouth pipetting and handling of hazardous material.
- Available in universal, standard, or flip model, with 2 or 3-valve options
- 2-valve flip model enables one-handed operation.
Especificaciones
Valve A: Release air, Valve S: Filling, Valve E: Delivery | |
Standard | |
Filling pipets up to 10mL | |
1 Each |
Natural Rubber | |
10 mL | |
3 valves |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido