missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Natural Rubber Two Hole Stoppers

Used for laboratory purposes.

Marke:  Fisherbrand™ RB053/2H

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10428972

  • 18.00 € / Pack of 2
Estimated Shipment: 24-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Used for laboratory purposes.

  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Stoppers with two holes
Spezifikation

Spezifikation

5 mm
46/55 IRHD
2/Pk.
53 mm
Natural Rubber
For laboratory use
45.5 mm
Red
59.5 mm
Tapered Stopper (2 holes)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt