missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Natural Rubber Two Hole Stoppers

Used for laboratory purposes.

Brand:  Fisherbrand™ RB045/2H

 View more versions of this product

Product Code. 10549751

  • 27.00 € / Pack of 5
Estimated Shipment: 12-12-2024
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Used for laboratory purposes.

  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Stoppers with two holes
Especificaciones

Especificaciones

5 mm
46/55 IRHD
5/Pk.
45 mm
Natural Rubber
For laboratory use
42 mm
Red
51 mm
Tapered Stopper (2 holes)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales