missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitric acid, Environmental Grade Plus, 68-70%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1000 mL
Unit Size:
1000mL
500mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Colorless to Yellow |
| Boiling Point | 121°C |
| Density | 1.41g/mL |
| Odor | Pungent |
| Quantity | 1000 mL |
| Physical Form | Liquid, Double Sub-Boiling Quartz Distillation |
| UN Number | UN2031 |
| Merck Index | 14,6577 |
| Formula Weight | 63.01 |
| Percent Purity | 68 to 70% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur