missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Oval PTFE Stir Bar

Code produit. 11828952 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Length (Metric):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (Metric):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
Conditionnement:
Each
Pack of 10
Pack of 5

Code produit. 11828952

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Provides stable stirring action. Fisherbrand; Oval PTFE Stir Bar povides optimal turbulence for round-bottom flasks and containers.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides excellent turbulence for round-bottom flasks and containers
  • Autoclavable

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
For Use With (Equipment) Round bottom flasks
Diameter (Metric) 6 mm
Length (Metric) 15 mm
Quantity 5/Pk.
Shape Oval
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis