missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Specifications
Especificaciones
CAS Min % | 96.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Assay Percent Range | 97% |
Packaging | Amber Glass Bottle |
Quantity | 1 g |
Formula Weight | 373.28 |
Percent Purity | 97% |
Chemical Name or Material | Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido