missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pentafluoropropanol Acylation Reagent

Artikelnummer. 11567841 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Quantity:
10 x 1 mL ampules
Packungsgröße:
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11567841

Marke: Thermo Scientific™ TS65195

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Improve detection with the Thermo Scientific™ Pentafluoropropanol Acylation Reagent for derivatization.

Enhance electron-capture detection (ECD) and improve GC-MS analysis by using Thermo Scientific™ Pentafluoropropanol Acylation Reagent for derivatization. This acylation reagent reacts readily with alcohols, phenols, and amines to produce perfluoroacyl derivatives which improve ECD response and provide useful structural information for GC-MS applications. Carboxylic acids can be derivatized using a two-step reaction, which involves a reaction with an anhydride followed by a fluorinated alcohol. This derivatization reagent is well suited for confirmation of drugs of abuse.

  • Addition of fluorine atoms into compounds greatly enhances the sensitivity of certain detectors for all those materials
  • Carboxylic acids can be derivatized using a two-step reaction involving reaction with anhydride, followed by a fluorinated alcohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With GC/MS
Hazards Irritant
Storage Room Temperature
Quantity 10 x 1 mL ampules
Standard Components 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Standard Concentration 98 to 100%
Description Pentafluoropropanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt