missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Peristaltic Pump

Code produit. 15259774 Tous les produits Cytiva Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Max. Flow Rate:
0.5 mL/min. (Operating Range), 10 mL/min. (Wash Flow)
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15259774

missing translation for 'mfr': Cytiva 29023992

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Provides flow rates up to 5mL/min. Cytiva Peristaltic Pump is a single-channel peristaltic pump that consists of a four-roller pump head that delivers accurate, low pulsation flow rates. For use in ÄTKA™ chromatography systems, e.g. ÄKA Start.

For use with the ÄKTA™ start automated protein purification system. This single-channel, robust peristaltic pump consists of a four-roller pump head that delivers low pulsation.
  • The accurate flow rates enable reproducible isocratic or gradient elution
  • Provides flow rates up to 5mL/min (up to 10mL/min when washing) at operating pressures of up to 5 bar (0.5 Mpa, 72. 5 psi)
  • System pump allows for unattended sample application and application of large sample volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Single channel, Four roller pump head with low pulsation
Flow Accuracy Flow rate ≤1 mL/min. ±15%, Flow rate >1 mL/min. ±10%
Flow Precision Flow rate ≤ 1 mL/min: ±15% <br />Flow rate > 1 mL/min: ±10%
Max. Flow Rate 0.5 mL/min. (Operating Range), 10 mL/min. (Wash Flow)
Pressure Range 0.5 Mpa
Type Peristaltic Pump
Environmental Conditions 0.8 to 2 cP and fresh pump tubing
For Use With (Equipment) ÄKTA Start
Min. Flow Rate 0.5 mL/min. (operating range)
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis