missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE

Product Code. 16323186 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 10 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
30 to 300 μL
Number of Channels:
8
12
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16323186

Brand: Gilson™ F144069

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

PIPETMAN™ G offers a low pipetting force and hours of comfort due to a redesigned piston assembly system.

  • With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
  • PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
  • Made of PVDF and stainless steel
  • Offers premium durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance Declaration of Conformity
Autoclavable Not Autoclavable
Color Red
Material Metal Ejector
Model P12x10G
Number of Channels 12
Product Line Pipetman G
Type Manual Air Displacement Pipette
Volume (Metric) 1 to 10 μL
Warranty 3 Years
Length (English) 6.02 in.
Width (English) 12.87 in.
Height (English) 1.5 in.
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado