missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars provide greater turbulence than cylindrical stir bars.
Brand: Fisherbrand™ 001.215.6
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
- Autoclavable
Especificaciones
Autoclavable | |
White | |
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates | |
15 mm |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
6 mm | |
10/Pk. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido