missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars

Product Code. 16295791 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diameter (Metric):
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantity:
10/Pk.
2/Pk.
5/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Pack of 5

Codice prodotto. 16295791

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars provide greater turbulence than cylindrical stir bars.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
  • Autoclavable

Specifica

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Coating PTFE
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 50 mm
Quantity 2/Pk.
Type PTFE Stirrer Bars Plain
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato