missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces

Product Code. 10551493
Click to view available options
Color:
Black
Clear
White
Product Type:
Breakable Module F8 (x12) in Frame
Lock-Well Module C8 (x12) in Frame
Microplate
Solid Module F8 (x12) in Frame
Surface Treatment:
Glutathione
Streptavidin
Total Volume (Metric) Well:
120 μL
350 μL
400 μL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 15
Pack of 5
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10551493

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 436018

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Help reduce variability in molecular orientation with these plates and modules with affinity binding surfaces.

Help reduce variability in molecular orientation with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces.

Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind)

  • Highly specific binding
  • Reduced variability in molecular orientation
  • Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios
  • Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Detection Method Chemiluminescence
Packaging 15 Cases, 1 Pk.
Binding Type Affinity
Color White
Product Type Microplate
Material Polystyrene
Volume (Metric) Well 120 μL
No. of Wells 384
Volume (Metric) Working 50 μL
Surface Treatment Streptavidin
Total Volume (Metric) Well 120 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
No. per Case 15
No. per Pack 1
Plate Blocking Unspecified
Target Molecule Biotinylated
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato