missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Polyethylene Drying Tubes
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
:
Material: Polyethylene
Beschreibung
- Includes two polypropylene fittings with serrated, tapered end that accept 6.4 to 9.5mm I.D. tubing
- Unbreakable polyethylene straight tubes; 16mm I.D. x 19mm O.D.
- Drying agent not included
Spezifikation
Spezifikation
| Fits Tubing | 6.4 to 9.5 mm |
| Material | Polyethylene |
| Product Type | Drying Tube |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur