missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 30 C8
Marke: Macherey-Nagel™ 711470.1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
25 to 40 μm | |
POLYGOPREP 60 to 30 | |
2 to 8 | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |
60 Å | |
Liquid Chromatography | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Silica |