Learn More
Kartell™ 96-Well Microtitration Plates
Product Code. 10244091
Click to view available options
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 10244091
Brand: Kartell™ 0262000
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Manufactured from polystyrene for exceptional strength and durability. Kartell™ 96 Well Microplates, available in a variety of shapes, are an excellent solution for laboratory microtitration needs.
  • Aseptic and single wrapped to prevent contamination
  • Crystal clear polystyrene assists in preparation visibility
  • Polystyrene covers sold separately
  • CE marked
  • IVD approved
Specifications
Certifications/Compliance CE–IVD
Format Standard
Array 8 x 12
Color Clear
Material Polystyrene
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 370 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
Quantity 50/Pk.
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.