missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Orange
Pink
Transparent
Yellow
Unit Size:
Pack of 5
Beschreibung
- For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
- Includes cover
- Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
- 16 cavities
- Stackable for efficient storage
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Green |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur