missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Power Blotter Cassette XL

Codice prodotto. 15886152
Click to view available options
Quantity:
1 cassette
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15886152

Marca: Invitrogen™ PB0003

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Invitrogen Power Blotter XL Cassette

Get rapid and efficient semi-dry protein transfer with the Invitrogen™ Power Blotter.

The Invitrogen™ Power Blotter Cassette is part of the Power Blotter System designed specifically for rapid semi-dry transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose or PVDF membranes in 5 to 12 minutes.

This item is made available as a replacement or additional cassette for the Power Blotter Station.
The Power Blotter Cassette can be used with Power Blotter Select Transfer Stacks for rapid transfers, the Power Blotter 1-Step Transfer Buffer for semi-dry transfers, or alternatively with traditional buffers for longer semi-dry transfers.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

For Use With (Application) Western Blot
For Use With (Equipment) PB0010 Power Blotter Station
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Mode of Transfer Semi-Dry
Product Line Power Blotter
Throughput 2 Midi or 4 Mini Gels
Type Blotter Cassette
Quantity 1 cassette
Shipping Condition Room Temperature

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato