missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Power Supply Cables, 230 V, 50 Hz (GB)
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
230 V/50 hHz (GB)
Beskrivning
- 230 V
- 50 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Power Supply |
| Electrical Requirements | 230 V, 50 Hz (GB) |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering