missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Velp Scientifica™ Product Manual
Shop All Velp Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
COEX
CSF6
FIWE Series Raw Fiber Extractors
GDE
HU6
JP
NDA 701 and 702
OXITEST
SER 148 Series Solvent Extractors
SMS
Unit Size:
Each
Description
- Inlcudes one manual for the desiered product
- For use with a wide range of Velp Scientifica™ products
Spécification
Spécification
| Format | Manual |
| For Use With (Equipment) | HU6 |
| Product Type | Operating Instructions |
| Quantity | 1/Ea. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu