missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Protective Overshoe Coverings
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Overshoe
Protective CPE Visitor Overshoes
Sticky Overshoe
Color:
Blue
White
Size:
2X-Large
Universal
X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2000
Pack of 300
Beschreibung
- Various sizes and colors
- Needs-based styles
- Per new standards EN ISO 20345 and EN ISO 20347
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blue |
| For Use With (Application) | For sanitary, food, industrial, catering and services |
| Material | Polyethylene |
| Size | Universal |
| Style | CPE |
| Waterproof | Yes |
| Product Type | Protective CPE Visitor Overshoes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur