missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring

Código de producto. 11888962 Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (Metric):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11888962

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Provides stable stirring action. Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.

Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Autoclavable

Especificaciones

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 13 mm
Shape Cylinder, Pivot ring
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado