missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ 60-layer EnviroTack™ Contamination Control Mats
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels

Brand:  PURUS™ PS 3645 64 W

251.75 EUR valid until 2025-05-02
Use promo code "24151" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 15381992

  • 265.00 € / Pack of 4
Estimated Shipment: 15-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

Exclusively from PURUS™, EnviroTack™ mats are the first ever contamination control products that contain GMO free, plant-based renewable materials, providing an environmentally friendly alternative to removing dirt and dust from foot traffic and equipment wheels

  • Eco-friendly containing a proprietary GMO free, plant based renewable material that reduces CO2 emissions during the manufacturing process
  • Strong & Effective delivering reliable and high-end performance
  • Consistent adhesive coverage for maximum performance of each layer
  • Can be recycled in conventional plastic recycling streams or through Fisher Scientific's partnership with PURUS™ and Terra Cycle
  • Low profile numbered tabs ensure one-sheet-at-a-time removal and indicate number of remaining layers

Zertifizierungen

Manufactured in ISO 9001 certified facility

Spezifikation

Spezifikation

Manufactured in an ISO 9001 certified facility
For use in Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, and Industrial Applications
Regular Tack
Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
LDPE Blend
91.4 x 114.3 cm (36 x 45 in.)
60 Sheets/Mat, 4 Mats/Cs.
Film: 1.3 ± 0.2 mil, Adhesive: 0.3 mil
White
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
PURUS™ 60-layer EnviroTack™ Contamination Control Mats > White; 36 x 45 in.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt