missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer PVDF Tubing

Chemical- and abrasion-resistant tubing at a low cost

80.90 € - 181.00 €

Specifications

Certifications/Compliance ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP
Overall Length (English) 50 ft.
View More Specs

Products 5
Product Code Brand Diameter (English) Inner Diameter (English) Outer Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Diameter (English) Inner Diameter (English) Outer Price Quantity & Availability  
30053486
View Documents
Cole-Parmer
50119-30
5/32 in. 1/4 in.
163.00 €
15m
Estimated Shipment: 28-07-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30054003
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50119-27
1/8 in. 3/16 in.
121.00 €
15m
Estimated Shipment: 28-07-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30053793
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50119-25
1/16 in. 1/8 in.
80.90 €
15m
Estimated Shipment: 28-07-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30053029
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50119-29
3/16 in. 1/4 in.
125.00 €
15m
Estimated Shipment: 28-07-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
30053399
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer
50119-28
1/8 in. 1/4 in.
181.00 €
15m
Estimated Shipment: 28-07-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Resilient with good fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. USP Class VI compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation

Spezifikation

ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP
50 ft.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cole-Parmer PVDF Tubing

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt