missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ PX140 Series Nylon Light Duty Industrial Gloves
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
6
7
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 pairs
Descripción
- Industrial gloves
- Lightweight and stretchable liner for optimized fit and feel
- Good abrasion resistance due to the polyurethane coating on the palm
- Elasticated knitwrist to ensure snug fit
- Comfort and dexterity
- Ventilated back ensures that the hand can breathe naturally
Applications:
- Chassis assembly, body trimming
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Not Anti-static, Not silicon-free |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Exterior Finish | No Texture |
| Latex Free | No |
| Material | Polyurethane, Nylon |
| Powdered | Powder Free |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido